Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
5-Amino-2-furoate de méthyle
5-Amino-2-furoate de méthyle
5-Amino-2-furoate de méthyle
APOSOR59869-1G
:
Apollo Scientific
:
5-Amino-2-furoate de méthyle
APOSOR59869-1G
:
Apollo Scientific
:
Type de conditionnement:
Flacon verre pour solides
Cdt:
1 g
Seq:
3047
:
:
141.13 g/mol
:
22600-30-2
:
C₆H₇NO₃
:
MFCD00051661