Cyclohexane ≥99.5% (par GC) pour HPLC
N° de catalogue TCIAC0818-500ML
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Absorbance (210nm):max. 0.800
- Absorbance (220nm):max. 0.400
- Absorbance (230nm):max. 0.200
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:84.16 g/mol
Index Merck:14,02723
Point d'ébullition:81°C
Point de fusion:7 °C
Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:-20°C
Point d'éclair:–20°C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-806-2
UN:1145
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Numéro CAS:110-82-7
Formule:C₆H₁₂
Numéro MDL:MFCD00003814