Dichlorométhane, anhydre ≥99.0% (par GC) stabilisé
TCIAD3478-500ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Specific gravity (20/20):1.3250 to 1.3290
- Refractive index n20/D:1.4220 to 1.4260
- Water:max. 50 ppm
:
:84.93 g/mol
:14,06063
:40°C
:–97°C
:1,322 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:200-838-9
:1593
:6.1,III
:Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:75-09-2
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881