Dichlorométhane ≥99.5% (par GC) stabilisé pour spectrophotométrie, for spectroscopy
TCIAD0529-100ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Absorbance (240nm):max. 0.300
- Absorbance (250nm):max. 0.030
- Absorbance (270nm):max. 0.010
:
:84.93 g/mol
:14,06063
:39°C
:–97°C
:1,322 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:200-838-9
:1593
:6.1,III
:stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène)
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:75-09-2
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881