Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N° de catalogue TCIAA0862-25G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Almost white powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 %
- Melting point:164.0 to 168.0 deg-C
- Solubility in Methanol:almost transparency
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Pentyltriphenylphosphonium bromide
:
:413.34 g/mol
Point de fusion:168 °C
EINECS:244-374-5
:GHS07
Numéro CAS:21406-61-1
Formule:H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
Numéro MDL:MFCD00031630