Tantalum standard solution, 100 mg/L Ta, standard for ICP-MS
Catalog # ACSDM357.2N05FP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃/0,5% HF
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Tantale
- Symbole:Ta