ContactUsLinkComponent
Cobalt standard solution, 100 mg/l Co in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Cobalt standard solution, 100 mg/l Co in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACSDM312.2NP.L1
 :  CPACHEM
 :  
Cobalt standard solution, 100 mg/l Co in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACSDM312.2NP.L1
 :  CPACHEM
 :  
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Cobalt
  • Symbole:
    Co