ContactUsLinkComponent
Antimony standard solution, 10 mg/l Sb in dil. nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP-MS
Antimony standard solution, 10 mg/l Sb in dil. nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue 89190.180
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Antimony standard solution, 10 mg/l Sb in dil. nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue 89190.180
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    2-5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Antimoine
  • Symbole:
    Sb