Chromium standard solution, 100 mg/l Cr in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue ACSDM313.2NP.L1
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Chrome
- Symbole:Cr