ContactUsLinkComponent
Palladium solution standard, 100 mg/l Pd dans dil. l'acide nitrique 2% étalon mono-élément pour ICP-MS
Palladium solution standard, 100 mg/l Pd dans dil. l'acide nitrique 2% étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue ACSDM342.2NP.L1
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Palladium solution standard, 100 mg/l Pd dans dil. l'acide nitrique 2% étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue ACSDM342.2NP.L1
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Palladium solution standard, 100 mg/l Pd dans dil. l'acide nitrique 2% étalon mono-élément pour ICP-MS
  • Élement:
    Palladium
  • Symbole:
    Pd