Arsenic standard solution, 10 mg/l As in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
N° de catalogue 89189.180
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Arsenic
- Symbole:As