Étalon de référence Organique, Tolbutamide 1.000 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue PROOCERT-036
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:64-77-7
- Désignation:Tolbutamide 1.000 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₂H₁₈N₂O₃S
- Désignation:Tolbutamide