ContactUsLinkComponent
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (par GC)
N° de catalogue TCIAB3477-5G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (par GC)
N° de catalogue TCIAB3477-5G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless to Light yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 96.0 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: (3-BRomophenyl)trimethylsilane
 :
 :229.1890 g/mol
Point d'ébullition:50°C
Numéro CAS:17878-47-6
Formule:C₉H₁₃BrSi
Numéro MDL:MFCD00093882