ContactUsLinkComponent
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
N° de catalogue MOLE52361395-5G
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
N° de catalogue MOLE52361395-5G
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
 :
 :155.16 g/mol
EINECS:230-262-3
Numéro CAS:6994-25-8
Formule:C₆H₉N₃O₂
Numéro MDL:MFCD00005238