ContactUsLinkComponent
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
  ACRO103310050
 :  
undefined
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
  ACRO103310050
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    White to yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    103 to 107 °C
  • HPLC:
    ≥98.5 %
 : 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
 :
 :155.16 g/mol
 :103…107 °C
 :Température ambiante
 :230-262-3
 :6994-25-8
 :C₆H₉N₃O₂
 :MFCD00005238