1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (sur base azote total)
N° de catalogue TCIAA0314-5G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Seq:3173
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Green to Dark green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 95.0 area%
- Purity (with Total Nitrogen):min. 98.0 %
- Melting point:212.0 to 218.0 deg-C
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
:
:239.23 g/mol
EINECS:204-163-0
Numéro CAS:116-85-8
Formule:C₁₄H₉NO₃
Numéro MDL:MFCD00001223