Estriol
N° de catalogue MOLE72030665-1G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
:
EINECS:200-022-2
Numéro CAS:50-27-1
Formule:C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL:MFCD00003691