ContactUsLinkComponent
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Catalog # TCIAM1131-25G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
undefined
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Catalog # TCIAM1131-25G
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to Light red to Green powder to crystal
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
  • Solubility in hot Methanol:
    almost transparency
Specification Test Results
About this item
 :
 :277.13 g/mol
EINECS:220-505-1
 :GHS07
CAS Number:2786-31-4
Formula:C₈H₈INS
MDL Number:MFCD00050297