ContactUsLinkComponent
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (base métaux)
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (base métaux)
N° de catalogue 44482.14
Numéro CAS:  
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (base métaux)
N° de catalogue 44482.14
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Numéro CAS:13601-55-3
 :
Formule:H₁₈Br₂N₆Ni
Numéro MDL:MFCD04039935
 :320.68 g/mol
 :GHS08
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante