ContactUsLinkComponent
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Irritant
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur:  TCI
Certificats
undefined
Irritant
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur:  TCI
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to Light yellow to Light orange powder to crystal
  • Purity (Chelometric Titration):
    min. 98.0 %