Hydromètre pour lait fermenté
GERB6640
- Désignation:Hydromètre pour lait fermenté
- Longueur:240 mm
- Environmentally Preferable:
- Température d'étalonnage:20 °C
- Division:0,0002 g/ml
- Cdt:1
- Plage de mesure:1,014 - 1,030 g/ml
Hydromètre pour lait fermenté, notamment le lactosérum.
: DIN 10293