safety_and_cleaning_774.jpg
Sécurité
Rien de ce qui se passe sur le lieu de travail n'est aussi important que votre santé et votre sécurité. Avantor vous aide à assurer votre sécurité et celle de vos collègues grâce à une gamme complète de produits de sécurité et d'équipements de protection individuelle.
Toutes les fournitures de sécurité pour laboratoire dont vous avez besoin, y compris les absorbants, les conteneurs d'élimination, les systèmes d'étiquetage et plus encore.
Une gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI) de la tête aux pieds, fabriqués par les leaders de l'industrie.
Une gamme complète de produits de manutention et de stockage des produits chimiques, d'entretien des installations et de gestion des déchets provenant de marques auxquelles vous faites confiance.
Avantor Safety and PPE Products
Nothing that happens in the workplace is as important as your health and safety. Avantor® helps keep you and your colleagues safe with a complete line of safety products and personal protective equipment.
safety_and_cleaning955x590.jpg
Marques de fournisseurs en vedette
Avantor a les EPI, les solutions de nettoyage et de sécurité dont vous avez besoin pour que vos installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption.
Découvrez nos marques vedettes
Quelle est l'importance du port d'un équipement de sécurité en laboratoire ?
accourdian3.jpg
Le port d’équipements de protection en laboratoire est essentiel pour garantir la sécurité des chercheurs et du personnel. Selon la nature des recherches menées, les risques d’exposition à des substances dangereuses peuvent varier. Une tenue adaptée et des équipements de sécurité appropriés permettent de réduire considérablement ces risques et de prévenir les accidents, tout en assurant un environnement de travail plus sûr.
Quel est l'équipement de sécurité essentiel dans un laboratoire ?
accourdian2.jpg
  • Les hottes chimiques &ndash ; Les hottes aspirent les vapeurs nocives hors du laboratoire pour vous empêcher d'inhaler les vapeurs de produits chimiques et de gaz. 
  • Station de lavage oculaire &ndash ; Une station de lavage oculaire à proximité peut faire une grande différence si une substance quelconque entre en contact avec vos yeux à la suite d'une éclaboussure ou d'un autre accident. 
  • Les couvertures anti-feu &ndash ; Les couvertures anti-feu peuvent être utilisées pour étouffer les flammes si les vêtements d'une personne s'enflamment. 
  • Extincteurs &ndash ; Des incendies peuvent se déclarer lorsque les laboratoires utilisent des matériaux inflammables ou de l'équipement électrique. Les laboratoires doivent disposer d'extincteurs facilement accessibles pour éteindre les flammes immédiatement. 
  • Trousses de premiers secours &ndash ; Plusieurs trousses de premiers secours bien approvisionnées doivent être disponibles dans chaque laboratoire pour être utilisées en cas de blessure.
  • Manteaux de laboratoire &ndash ; Couvrir votre corps avec un manteau de laboratoire peut aider à empêcher les matières dangereuses d'entrer en contact avec votre peau. 
  • Réfrigérateurs sécurisés &ndash ; Les réfrigérateurs sécurisés sont spécifiquement conçus pour ne pas avoir de sources d'allumage. Ils présentent également d'autres caractéristiques de sécurité qui garantissent un stockage sûr du matériel de laboratoire. 
  • Gants de protection &ndash ; les travaux de laboratoire nécessitent de travailler avec les mains, et les gants de protection réduisent le risque de blessure.  
  • Les lunettes de protection &ndash ; Des lunettes de laboratoire appropriées aident à protéger vos yeux. 
  • Douches de sécurité &ndash ; Une douche de sécurité vous permet de vous laver rapidement des substances nocives si elles éclaboussent votre peau. 
Avantor permet à votre laboratoire de se concentrer sur l'innovation.
accourdian1.jpg
La sécurité est une priorité absolue sur votre lieu de travail. De l'équipement de sécurité à l'information sur la sécurité, vous pouvez compter sur Avantor pour vous fournir tout cela. 
La sécurité est une priorité absolue sur votre lieu de travail.
Ressources pour améliorer la sécurité
Focus Safety 540x390.jpg
Découvrez les produits de sécurité, les dernières tendances et des conseils pratiques pour renforcer la sécurité au sein de votre laboratoire.
En savoir plus
webinar_ansell_safety_820x590.jpg
Les experts d'Ansell GUARDIAN, un service de conseil, aident les entreprises à sélectionner et à mettre en œuvre les solutions d'EPI appropriées pour améliorer la sécurité, accroître la productivité et réduire les coûts.
Les experts d'Ansell GUARDIAN sont des experts en EPI.
En savoir plus
Êtes-vous prêt à faire avancer votre prochaine innovation ? Nous pouvons vous aider.
Contactez-nous pour parler à un membre de notre équipe.
Nous contacter