hero blockimage EPA method 8325.jpg
Méthode 8327 de l’EPA pour les eaux de surface, les eaux usées ou les nappes phréatiques
Détermination de PFAS sélectionnés dans les eaux de surface, les eaux usées ou les nappes phréatiques par chromatographie en phase liquide/spectrométrie de masse en tandem LC-MS/MS).
EPA-Method-8327 | Avantor
Produits
1stproductsamplepreparation.jpg
Flacons compatibles avec les PFAS
Flacons en polypropylène spécifiques recommandés lors de l’analyse de composés/analytes polaires et dont les dimensions sont vérifiées/inspectées par systèmes optiques et jauges automatiques afin de garantir que les dimensions et les tolérances critiques sont respectées.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE pour analyse des PFAS
Phase spéciale pour analyse par SPE. Pour l’enrichissement des PFAS issus de l’eau, des textiles et des sédiments (sols contaminés). Phase de combinaison polymérique avec échange anionique faible, particules sphériques hautement poreuses.