method 1633 heromain page.jpg
Méthode 1633 de l’EPA dans les échantillons aqueux, solides, biosolides et de tissus par LC-MS/MS
Détermination de PFAS sélectionnés dans les échantillons aqueux, solides, biosolides et de tissus par LC-MS/MS.
EPA Method 1633 | Avantor
Produits
2stproductsamplepreparation.jpg
Flacons compatibles avec les PFAS
Flacons en polypropylène spécifiques recommandés lors de l’analyse de composés/analytes polaires et dont les dimensions sont vérifiées/inspectées par systèmes optiques et jauges automatiques afin de garantir que les dimensions et les tolérances critiques sont respectées.
1stproductsamplepreparation.jpg
SPE pour analyse des PFAS
Phase spéciale pour analyse par SPE. Pour l’enrichissement des PFAS issus de l’eau, des textiles et des sédiments (sols contaminés). Phase de combinaison polymérique avec échange anionique faible, particules sphériques hautement poreuses.