Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
chomatography-solutions-main-1920x760.jpg
Chromatography Products, Solutions & Resources
Avantor Chromatography and Spectrometry Products
Chromatography and spectrometry are important techniques that have many scientific, academic, and industrial applications. Avantor has a comprehensive range of equipment, products and services that can help you improve efficiency and outcomes in your laboratory.
LiquidChromatography540x390.png
Liquid chromatography is one of the most widely used analytical techniques in the chemical and life sciences, with applications ranging from pharmaceuticals to the environment. Avantor can help you equip your lab to make it exceptional at separating compo
Samplepreparation-540x390.png
Dans un processus de chromatographie, la préparation des échantillons constitue une étape essentielle, mais souvent négligée. Chaque échantillon est unique, et ce qui fonctionne avec une préparation donnée peut ne pas fonctionner avec une autre.
GasChromatography-540x390.png
La chromatographie en phase gazeuse a recours à de l’hélium, à de l’hydrogène ou à d’autres types de gaz afin de séparer, d’identifier et de quantifier des mélanges d’échantillons, avec des résultats fiables.
ThinLayerChromatography540x390.png
Chromatographie sur couche mince (CCM)
La chromatographie sur couche mince aussi bien que la chromatographie sur couche mince hautes performances (CCM/CCMHP) font partie des méthodes les plus couramment utilisées permettant de séparer spatialement des composés dans un mélange via un milieu de phase stationnaire.
MassSpectrometry-540x390.png
La spectrométrie de masse est un outil important permettant d’identifier des composés ou des matières spécifiques avec un haut degré de précision.
Purification-540x390.png
Comment purifier votre échantillon en utilisant la chromatographie en phase liquide ? Selon la nature de votre échantillon et la pureté requise, il existe plusieurs options disponibles, allant de la chromatographie Flash de base à la HPLC préparative
ColumnSelection-540x390.png
Vous avez besoin de la bonne colonne HPLC ou CG pour votre méthode. De nombreuses options sont disponibles. Nous vous aidons à choisir la bonne pour votre application.
SeparationsforProteins-540x390.png
Bio LC.
Vous recherchez une solution pour analyser ou purifier un échantillon. Il peut s'agir d'une protéine, d'un peptide, de la caractérisation de votre mAb ou de la détermination du rapport anticorps/médicament (ADR).
SoftwareAutomation-540x390.png
Les logiciels représentent un domaine de plus en plus important pour la chimie analytique. Grâce aux logiciels, vous pouvez automatiser de nombreuses opérations, améliorer la qualité des données, réduire les erreurs, améliorer la conformité et accroître
services-540x390.png
Vous avez besoin d'un service pour vous aider à améliorer le fonctionnement de votre laboratoire. De la maintenance des instruments aux cours de formation sur mesure, nous pouvons vous aider.
Featured Products and Services
UniqueStationaryPhases.png
Si vous recherchez des phases stationnaires uniques pour des séparations complexes, jetez un œil à ces nouvelles phases stationnaires de la gamme de colonnes Avantor® ACE®.
AvantorColumns.png
Si vous recherchez des conseils d'experts et avez accès à une gamme de phases spécialisées et difficiles à trouver, les experts de Avantor® sont là pour vous aider.
ThermoScientificChromatographyColumns540x390.png
De la préparation à la sécurisation et séparation des échantillons, nous disposons de la gamme de consommables de chromatographie la plus complète
SyringeFilters.png
Les filtres-seringues Acrodisc® Premium de Pall avec leur membrane universelle GHP vous offrent la certitude et l'assurance dont vous avez besoin pour garantir des analyses sans problème quel que soit votre échantillon.
Reliable-solutions.png
Avantor® empowers analytical experts in every step of their LC-MS workflow with in-stock LC-MS solvents, tailored sample prep products, precision columns and application-optimized LC-MS methods, reducing obstacles so you can focus on what matters: your results.
Chromatography resources and solutions
Chromatography is a chemical technique that physically separates a mixture into its component parts. It is a highly effective technique that is used in multiple industries, from food to pharmaceutical, and across all branches of science. Often, it is the only way to separate components, down to the molecular level, from complex mixtures.
Liquid chromatography and gas chromatography are the dominant forms of chromatography. These broadly used techniques include multiple types of chromatography. For instance, high-performance liquid chromatography (HPLC) is a fast, effective process used to maintain product purity and to separate different biological molecules- like proteins and nucleic acids. Affinity chromatography, also a type of liquid chromatography, relies on molecules’ ability to bind together, and then the elution (“washing off”) of non-binding molecules.
Chromatography usually begins with a sample that has individual components that require separation and identification. Components in the sample can be of either solid or liquid origins. A sample mixture can be liquid (for liquid chromatography) or a gas state (for gas chromatography).
There are two phases in chromatography, the mobile phase and the stationary phase. The mobile phase either carries the sample mixture to the stationary phase or disrupts the sample mixture from stationary phase during elution. In liquid chromatography the sample should be compatible with the mobile phase. For gas chromatography the sample, when injected into the process, will convert into a gas—if the sample began in a liquid state.
During the stationary phase the sample mixture moves through a second material, often a solid medium, that differentiates and separates the molecules.
Molecules that share characteristics such as structure or size will group together because they travel through the chromatographic process at the same rate. Charged states of molecules (all matter is either positively, negatively or neutrally charged at the molecular level) in a mixture may cause molecules to behave in a similar like-with-like pattern, or the exact opposite.
At the end of the chromatographic process, the molecules have sorted into distinct, separate, groups.
What is chromatography used for?
Chromatography is both broadly used, and highly versatile. It is part of the analysis, production and manufacturing processes in a variety of industries ranging from biopharma and healthcare to food and beverage. 
Sometimes the purpose of chromatography is straight forward analyses. Testing food and beverages for quality, and chemical exposure, is very common. 
But, because chromatography is used to both quantify and qualify, it has other uses. For instance, it is a well-established technique to analyze small molecule therapeutics and their related substances for characteristics like stability. This allows industries to change formulas, or storage methods, as needed to create better stability or longer shelf-life. 
Often, though, the goal of large-scale liquid chromatographic processing is to extract or harvest a specific set of molecules or proteins to use in a biopharmaceutical product- like a therapy or vaccine. In vaccine therapies, chromatography is used at the discovery phase—to find the antibodies most effective at fighting a virus—and then again at the production phase when those antibodies are needed in quantity. 
Because chromatography is so widely used, Avantor offers a wide range of highly stable, low-pH, low salt/high salt, equilibration, elution buffers, and buffer components that support chromatographic workflows in multiple industries. Our skilled associates and quality products support multiple types of chromatography techniques at each step of the process, from the bench to the production floor.
Avantor is the choice for chromatography
Chromatography can be a complex technique whether you are doing straight forward analysis or large scale biomanufacturing production. Avantor has the resources to make your chromatography projects run efficiently, and effectively. From columns to elution buffers, Avantor has you covered when it comes to selecting the best products and technology for your specific application. We make sourcing simple and support you with our decades of expertise.