chomatography-solutions-main-1920x760.jpg
Chromatographie et spectrométrie de masse
Chromatographie – Spectrométrie de masse
La Chromatographie et la Spectrométrie sont des techniques importantes aux applications multiples dans les domaines scientifiques, universitaires et industriels. Avantor vous propose une gamme complète d’équipement, de produits et de services pour vous aider à être encore plus efficace et améliorer vos recherches.
Chromatography Products, Solutions & Resources | Avantor
LiquidChromatography540x390.png
Liquid chromatography is one of the most widely used analytical techniques in the chemical and life sciences, with applications ranging from pharmaceuticals to the environment. Avantor can help you equip your lab to make it exceptional at separating compo
Samplepreparation-540x390.png
Dans un processus de chromatographie, la préparation des échantillons constitue une étape essentielle, mais souvent négligée. Chaque échantillon est unique, et ce qui fonctionne avec une préparation donnée peut ne pas fonctionner avec une autre.
GasChromatography-540x390.png
La chromatographie en phase gazeuse a recours à de l’hélium, à de l’hydrogène ou à d’autres types de gaz afin de séparer, d’identifier et de quantifier des mélanges d’échantillons, avec des résultats fiables.
ThinLayerChromatography540x390.png
La chromatographie sur couche mince aussi bien que la chromatographie sur couche mince hautes performances (CCM/CCMHP) font partie des méthodes les plus couramment utilisées permettant de séparer spatialement des composés dans un mélange via un milieu de phase stationnaire.
MassSpectrometry-540x390.png
La spectrométrie de masse est un outil important permettant d’identifier des composés ou des matières spécifiques avec un haut degré de précision.
Purification-540x390.png
Comment purifier votre échantillon en utilisant la chromatographie en phase liquide ? Selon la nature de votre échantillon et la pureté requise, il existe plusieurs options disponibles, allant de la chromatographie Flash de base à la HPLC préparative
ColumnSelection-540x390.png
Vous avez besoin de la bonne colonne HPLC ou CG pour votre méthode. De nombreuses options sont disponibles. Nous vous aidons à choisir la bonne pour votre application.
SeparationsforProteins-540x390.png
Vous recherchez une solution pour analyser ou purifier un échantillon. Il peut s'agir d'une protéine, d'un peptide, de la caractérisation de votre mAb ou de la détermination du rapport anticorps/médicament (ADR).
SoftwareAutomation-540x390.png
Les logiciels représentent un domaine de plus en plus important pour la chimie analytique. Grâce aux logiciels, vous pouvez automatiser de nombreuses opérations, améliorer la qualité des données, réduire les erreurs, améliorer la conformité et accroître
services-540x390.png
Vous avez besoin d'un service pour vous aider à améliorer le fonctionnement de votre laboratoire. De la maintenance des instruments aux cours de formation sur mesure, nous pouvons vous aider.
Produits et services intégrés
UniqueStationaryPhases.png
Si vous recherchez des phases stationnaires uniques pour des séparations complexes, jetez un œil à ces nouvelles phases stationnaires de la gamme de colonnes Avantor® ACE®.
AvantorColumns.png
Si vous recherchez des conseils d'experts et avez accès à une gamme de phases spécialisées et difficiles à trouver, les experts de Avantor® sont là pour vous aider.
ThermoScientificChromatographyColumns540x390.png
De la préparation à la sécurisation et séparation des échantillons, nous disposons de la gamme de consommables de chromatographie la plus complète
SyringeFilters.png
Les filtres-seringues Acrodisc® Premium de Pall avec leur membrane universelle GHP vous offrent la certitude et l'assurance dont vous avez besoin pour garantir des analyses sans problème quel que soit votre échantillon.
Reliable-solutions.png
Avantor® empowers analytical experts in every step of their LC-MS workflow with in-stock LC-MS solvents, tailored sample prep products, precision columns and application-optimized LC-MS methods, reducing obstacles so you can focus on what matters: your results.
Ressources et solutions pour la chromatographie
La chromatographie est une technique chimique permettant de séparer physiquement un mélange pour obtenir chacun de ses ingrédients isolément. Il s'agit d’une technique ultra-efficace utilisée dans de nombreux secteurs, depuis l’agro-alimentaire jusqu’à l’industrie pharmaceutique, et toutes branches scientifiques confondues. Souvent, c'est la seule et unique façon de séparer des éléments à un niveau moléculaire dans les mélanges complexes.
La chromatographie en phase liquide et la chromatographie en phase gazeuse constituent les principales formes de chromatographie. Ces techniques largement utilisées incluent de nombreux types de chromatographie. Par exemple, la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) constitue un processus rapide et efficace permettant d'obtenir un produit à la grande pureté et de séparer différentes molécules biologiques, telles que les protéines et les acides nucléiques. La chromatographie d'affinité est également une chromatographie en phase liquide qui repose sur la capacité des molécules à se lier entre elles, et sur l’élution (« lavage ») des molécules non liantes.
Une chromatographie commence généralement sur un échantillon constitué d'éléments individuels nécessitant une séparation et une identification. Les éléments de cet échantillon peuvent être soit solides, soit liquides. Un mélange échantillon peut se présenter sous forme liquide (pour la chromatographie en phase liquide) ou gazeuse (pour la chromatographie en phase gazeuse).
On trouve deux phases dans la chromatographie : la phase mobile et la phase stationnaire. Soit la phase mobile transporte le mélange échantillon vers la phase stationnaire, soit elle sépare le mélange échantillon de la phase stationnaire pendant l’élution. Lors de la chromatographie en phase liquide, l’échantillon doit être compatible avec la phase mobile. Pour la chromatographie en phase gazeuse, l’échantillon, lorsqu'il est injecté dans le processus, se transformera en gaz si l’échantillon commence par se présenter sous une forme liquide.
Lors de la phase stationnaire, le mélange échantillon se déplace vers une deuxième substance, souvent un agent solide, qui différencie et sépare les molécules.
Les molécules qui partagent les mêmes caractéristiques, telles que la structure ou la taille, se regroupent car elles voyagent au moyen du même processus chromatographique, au même taux. La charge des molécules (toute substance, à l'échelle moléculaire, est chargée soit positivement, soit négativement, soit elle est neutre) au sein d'un mélange fait que les molécules se comportent selon un modèle similaire, équivalent, ou bien d'une manière totalement opposée.
À l’issue du processus de chromatographie, les molécules ont été triées en groupes distincts et séparés.
À quoi sert la chromatographie ?
La chromatographie est largement utilisée, et elle est très polyvalente. Elle fait partie intégrante des processus d'analyse, de production et de fabrication de toutes sortes de secteurs, qui vont de la branche biopharmaceutique et de la santé à l’agro-alimentaire.
Parfois, le but de la chromatographie consiste à effectuer des analyses directes. Les tests de qualité et d’exposition chimique portant sur les aliments et les boissons sont couramment effectués.
Mais, étant donné que l'on utilise la chromatographie à la fois pour quantifier et pour qualifier, elle peut avoir d'autres usages. Par exemple, il s’agit d'une technique bien établie permettant d'analyser des médicaments à molécules de petite taille et leurs substances correspondantes afin de tester leurs caractéristiques, comme leur stabilité. Cela permet aux industriels de modifier leurs formules, ou leurs méthodes de stockage, si besoin est, pour obtenir une meilleure stabilité ou une conservation prolongée.
Cependant, il arrive fréquemment que l’objectif du travail chromatographique en phase liquide à large échelle consiste à extraire ou à collecter un ensemble donné de molécules ou de protéines qui seront utilisées dans un produit biopharmaceutique, comme un traitement ou un vaccin. Dans les thérapies vaccinales, on utilise la chromatographie lors de la phase de découverte, afin de trouver les anticorps les plus efficaces pour combattre un virus, puis de nouveau lors de la phase de production, lorsqu'on a besoin de ces anticorps en grande quantité.
Étant donné que la chromatographie est si largement utilisée, Avantor propose une large gamme de tampons d'équilibration ou d’élution et d'éléments de tampon ultra-stables, au faible pH, à la teneur faible ou élevée en sel, qui aident dans les travaux de chromatographie dans de nombreux secteurs. Nos associés très-compétents et nos produits de qualité contribuent à la réussite de toutes sortes de techniques chromatographiques, à chaque étape du processus, de la paillasse au site de production.
Avantor est le choix numéro un en matière de chromatographie
La chromatographie peut constituer une technique complexe, que vous effectuiez une analyse précise, ou bien que vous fabriquiez des bioproduits à large échelle. Avantor possède les ressources qu'il faut pour faire en sorte que vos projets de chromatographie soient déployés de manière performante et efficace. Des colonnes aux tampons d'élution, Avantor peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin quand vous voulez sélectionner les meilleurs produits et technologies pour votre application spécifique. Nous vous rendons le sourçage plus facile, et nous vous aidons grâce à nos décennies d’expertise.