Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

m-PEG5-NHS ester

Bottle
Catalog # APOSBIPG1623-1G
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
m-PEG5-NHS ester
Catalog # APOSBIPG1623-1G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  
m-PEG5-NHS ester

Bottle

CAS Number:  
Price
539,00 €
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,5,8,11,14-pentaoxaheptadecan-17-oate
  • Formula:C₁₆H₂₇NO₉
  • MDL Number:MFCD20227375
  • Molecular Weight:377.387 g/mol
  • Storage Temperature:Ambient
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.