Orders LinkContactUsLinkComponent
Mal-PEG4-NHS ester
Bottle
  APOSBIPG1505-50MG
New Product
Mal-PEG4-NHS ester
  APOSBIPG1505-50MG
New Product
 :  1325208-25-0
Mal-PEG4-NHS ester
Bottle
 :  1325208-25-0
97,00 €
1 * 50 mg
 :  2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
  •  :1325208-25-0
  •  :C₁₉H₂₆N₂O₁₀
  •  :MFCD20230464
  •  :442.417 g/mol
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle