Mal-PEG4-NHS ester
Bottle
Catalog # APOSBIPG1505-250MG
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Mal-PEG4-NHS ester
Catalog # APOSBIPG1505-250MG
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 1325208-25-0
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
- CAS Number:1325208-25-0
- Formula:C₁₉H₂₆N₂O₁₀
- MDL Number:MFCD20230464
- Molecular Weight:442.417 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
Specifications
Specifications
- Pack type:Bottle
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



