Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

DNP-PEG4-NHS ester

Bottle
N° de catalogue APOSBIPG1388-1G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
DNP-PEG4-NHS ester
N° de catalogue APOSBIPG1388-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  858126-78-0
DNP-PEG4-NHS ester

Bottle

Numéro CAS:  858126-78-0
Prix
1 040,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-((2,4-dinitrophenyl)amino)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
  • Numéro CAS:858126-78-0
  • Formule:C₂₁H₂₈N₄O₁₂
  • Numéro MDL:MFCD13184987
  • Poids moléculaire:528.467 g/mol
  • Température de stockage:Ambient
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Bottle

Spécifications