[EN]MELISEPTOL PURE OVALBOTTLE WEST 1000 1 * 10 Pce
Catalog # BRAU19927
Supplier: B. Braun
New Product
[EN]MELISEPTOL PURE OVALBOTTLE WEST 1000 1 * 10 Pce
Catalog # BRAU19927
Supplier: B. Braun
New Product
Frequently Bought Together
Éthanol, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Pointes de pipettes, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acide nitrique 0.2 mol/l (0.2 N)
Supplier: VWR Collection
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Supplier: VWR Chemicals