ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C00013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666C00013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE