Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromverso 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666A02013C21
Supplier: ERLAB CAPTAIRE