ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656D01026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656D01026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE