ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B01026C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B01026C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE