ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
  ERLAAA646D01025C21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
  ERLAAA646D01025C21