ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE