ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromv 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606D02022C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromv 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606D02022C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE