ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B02011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B02011C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE