ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU V 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B01012D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU V 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606B01012D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE