ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606A00011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606A00011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE