[EN]OXSILAN ICP STANDARD 2 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Catalog # CMPLRM1129021L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 2 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Catalog # CMPLRM1129021L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals