U-PLEX NHP TGF-β1 Assay, QuickPlex 1 * 5 items
Catalog # MESOK156XWK-22
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
U-PLEX NHP TGF-β1 Assay, QuickPlex 1 * 5 items
Catalog # MESOK156XWK-22
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
Frequently Bought Together
Tissue DNA kit, genomic DNA isolation from tissue, E.Z.N.A.®
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
PerfeCTa® QPCR mixes, SYBR® green super mixes and fast mixes
Fournisseur: Quantabio
Kits for Precellys®
Fournisseur: Bertin Instruments
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
U-PLEX Human GIP (inactive) Assay, QuickPlex 1 * 1 items
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
SC1516 OLIGO: LNA PROBE-100 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ligation Sequencing Kits
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
Next generation sequencing (NGS), DNA/RNA clean up Mag-Bind® TotalPure
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
High Sensitivity RNA ScreenTape Analysis
Fournisseur: AGILENT
Rapid sequencing kits
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
PathHunter eXpress mGLP1R CHO-K1 β-Arrestin GPCR Assay 1 * 1 KIT
Fournisseur: DISCOVERX
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
Fournisseur: PanReac AppliChem
cDNA-PCR Sequencing Kits
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
16S Barcoding Kits
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
Mag-Bind® FFPE DNA/RNA 96 Kit
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK