ContactUsLinkComponent
Jerrican PEHD bleu 5L ACIDE SULFURIQUE 95-97% PA ISO MERC1.00731** 37.5 mL ARGENT NITRATE GPR RECTAPUR VWRC21570.** 6,5 g EAU DEMINERALISEE QSP5 L 1 * 5 L
Catalog # PRLS90336.360
Supplier:  PROLABO CMP
New Product
Jerrican PEHD bleu 5L ACIDE SULFURIQUE 95-97% PA ISO MERC1.00731** 37.5 mL ARGENT NITRATE GPR RECTAPUR VWRC21570.** 6,5 g EAU DEMINERALISEE QSP5 L 1 * 5 L
Catalog # PRLS90336.360
Supplier:  PROLABO CMP