Mélange 2 acides (Flick's reagent) Fut 120L rempli à 115L Composition : ACIDE CHLORHYDRIQUE 35 % GPR RECTAPUR 15000 mL ACIDE FLUORHYDRIQUE 48 % ANALAR NORMAPUR 10000 mL EAU DEMINERALISEE 90 L 1 * 115 L
Catalog # PRLS90331.9120
Supplier: PROLABO CMP