VWR® Filter Vials
Nylon, 0,20 µm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Specifications
- Membrane:Nylon
- Pore size:0,20 µm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



