Vestes LAVA Multirisk
Multirisk, bleu foncé/bleu, XXL, Regular
Catalog # ALSW1030949-2XL
Supplier: ALSICO
Jump to:
Product Details & Documents
Veste multirisques confortable en tissu intrinsèquement ignifugé.
- Coupe moderne
- Col rond montant
- Fermeture sur le devant avec boutons-pression dissimulés
- Conception éco-responsable
- Poche intérieure zippée
- 2 grandes poches latérales à rabat et boutons-pression dissimulés
- Manches longues avec poignets élastiqués
- Liseré orange contrastant
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC1 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 1 A1 ; EN 13034 +A1.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Specifications
- Taille de confection:XXL
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:bleu foncé/bleu
- Seq:05
- Cat. No.:ALSW1030949-2XL
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- Poids:320 g/m²
- Type de fermeture:Avec boutons pression
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



