Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Vials

VWR® Sample Vials

24,00 ml, Flat bottom, 23×85 mm, Clear, Yes, 20-400, PP, Black, PTFE liner, -
Catalog # 216-3082
Supplier:   VWR Collection
VWR® Sample Vials
Catalog # 216-3082
Supplier:  VWR Collection
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials

24,00 ml, Flat bottom, 23×85 mm, Clear, Yes, 20-400, PP, Black, PTFE liner, -

Price
62,30 €
Log in for availability
1 * 144 ST
Product Details & Documents

Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.

  • Highly resistant against chemicals
  • High temperature resistance
  • Delivered with screw caps

Ideal for storage of liquid and powders.

Specifications
  • Cap included:
    Yes
  • Cap material:
    PP
  • Cap Size:
    20-400
  • Ø×H:
    23×85 mm
  • Septum:
    PTFE liner
  • Sterile:
    -
  • Capacity:
    24,00 ml
  • Colour:
    Clear
  • Seq:
    07
  • Cap colour:
    Black
  • Base:
    Flat bottom
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.