VWR® Sample Vials
4,00 ml, Flat bottom, 15×45 mm, Clear, Yes, 13-425, PP, Black, PTFE liner, -
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Specifications
- Cap included:Yes
- Cap material:PP
- Cap Size:13-425
- Ø×H:15×45 mm
- Septum:PTFE liner
- Sterile:-
- Capacity:4,00 ml
- Colour:Clear
- Seq:02
- Cap colour:Black
- Base:Flat bottom
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



