GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 5 mm, 400 °C
Catalog # SGEA298787
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:5 mm
- Max. temp.:400 °C
- Description:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



